4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10432-5G OR10432-25G
APOSOR10432-5GEA 1240 DKK
APOSOR10432-5G APOSOR10432-25G
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₂BNO₃
Smeltepunkt: 202…206 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788419
CAS-nummer: 515140-26-8