3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10425-1G OR10425-250MG OR10425-5G
APOSOR10425-1GEA 1970 DKK
APOSOR10425-1G APOSOR10425-250MG APOSOR10425-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788026
CAS-nummer: 220616-39-7