3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10423-25G OR10423-5G
APOSOR10423-25GEA 907 DKK
APOSOR10423-25G APOSOR10423-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₂
Smeltepunkt: 44…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179458
CAS-nummer: 396131-82-1