4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
OR10422-1G OR10422-5G OR10422-10G
APOSOR10422-1GEA 305 DKK
APOSOR10422-1G APOSOR10422-5G APOSOR10422-10G
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Smeltepunkt: 196…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632200
CAS-nummer: 91983-26-5