5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (5-Chloro-2-methylphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
OR10415-1G OR10415-5G OR10415-10G
APOSOR10415-1GEA 164 DKK
APOSOR10415-1G APOSOR10415-5G APOSOR10415-10G
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
Smeltepunkt: 184…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411939
CAS-nummer: 148839-33-2