2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
OR10414-1G OR10414-25G OR10414-5G
APOSOR10414-1GEA 164 DKK
APOSOR10414-1G APOSOR10414-25G APOSOR10414-5G
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
Smeltepunkt: 198…202 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03411936
CAS-nummer: 145349-62-8