2-Chlor-4-methoxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
OR10412-5G OR10412-1G OR10412-25G
APOSOR10412-5GEA 284 DKK
APOSOR10412-5G APOSOR10412-1G APOSOR10412-25G
2-Chlor-4-methoxyphenylboronsyre
2-Chlor-4-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₈BClO₃
Smeltepunkt: 202 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03411935
CAS-nummer: 219735-99-6