2-Carboxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10404-25G OR10404-5G OR10404-10G
APOSOR10404-25GEA 2010 DKK
APOSOR10404-25G APOSOR10404-5G APOSOR10404-10G
2-Carboxyphenylboronic acid
2-Carboxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BO₄
Smeltepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01318118
CAS-nummer: 149105-19-1