4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(tert-Butoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
OR10392-1G OR10392-5G OR10392-25G
APOSOR10392-1GEA 164 DKK
APOSOR10392-1G APOSOR10392-5G APOSOR10392-25G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BO₄
Smeltepunkt: 100…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411946
CAS-nummer: 850568-54-6