3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10391-5G OR10391-100G OR10391-25G
APOSOR10391-5GEA 164 DKK
APOSOR10391-5G APOSOR10391-100G APOSOR10391-25G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BO₄
Smeltepunkt: 96…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01630855
CAS-nummer: 220210-56-0