1,4-Butanesultam
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Thiazinane 1,1-Dioxide
OR10390-1G OR10390-250MG
APOSOR10390-1GEA 610 DKK
APOSOR10390-1G APOSOR10390-250MG
1,4-Butanesultam
1,4-Butanesultam
Formel: C₄H₉NO₂S
Smeltepunkt: 94…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038916
CAS-nummer: 37441-50-2