4-Bromthioanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
OR10389-1G OR10389-5G OR10389-25G
APOSOR10389-1GEA 164 DKK
APOSOR10389-1G APOSOR10389-5G APOSOR10389-25G
4-Bromthioanisol
4-Bromthioanisol
Formel: C₇H₇BrS
Molekylvægt: 203.1 g/mol
Kogepunkt: 128…130 °C/9.75mmHg
Smeltepunkt: 38…40 °C
Massefylde: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000102
CAS-nummer: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN nummer: 3335
ADR: 9 III