2-Bromphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
OR10387-100G OR10387-25G
APOSOR10387-100GEA 1160 DKK
APOSOR10387-100G APOSOR10387-25G
2-Bromphenylboronsyre 98%
2-Bromphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BBrO₂
Smeltepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01114672
CAS-nummer: 244205-40-1