7-Bromooxindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10385-1G OR10385-250MG OR10385-5G
APOSOR10385-1GEA 218 DKK
APOSOR10385-1G APOSOR10385-250MG APOSOR10385-5G
7-Bromooxindole
7-Bromooxindole
Formel: C₈H₆BrNO
Smeltepunkt: 209 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179613
CAS-nummer: 320734-35-8