6-Bromoxindol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10384-1G OR10384-25G OR10384-5G
APOSOR10384-1GEA 164 DKK
APOSOR10384-1G APOSOR10384-25G APOSOR10384-5G
6-Bromoxindol 97%
6-Bromoxindol
Formel: C₈H₆BrNO
Smeltepunkt: 217…221 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179605
CAS-nummer: 99365-40-9