5-Bromoxindol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10383-100G OR10383-25G OR10383-5G
APOSOR10383-100GEA 1590 DKK
APOSOR10383-100G APOSOR10383-25G APOSOR10383-5G
5-Bromoxindol
5-Bromoxindol
Formel: C₈H₆BrNO
Smeltepunkt: 220…224 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456998
CAS-nummer: 20870-78-4