5-Brom-2-chlorbenzoesyre 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1038-25G OR1038-100G OR1038-5G
APOSOR1038-25GEA 186 DKK
APOSOR1038-25G APOSOR1038-100G APOSOR1038-5G
5-Brom-2-chlorbenzoesyre 97+%
5-Brom-2-chlorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrClO₂
Smeltepunkt: 157…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002415
CAS-nummer: 21739-92-4