3-(brommethyl)phenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10378-25G OR10378-5G
APOSOR10378-25GEA 1140 DKK
APOSOR10378-25G APOSOR10378-5G
3-(brommethyl)phenylboronsyre
3-(brommethyl)phenylboronsyre
Formel: C₇H₈BBrO₂
Smeltepunkt: 216…228 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01632207
CAS-nummer: 51323-43-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III