4-Bromimidazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10376-1G OR10376-25G OR10376-5G
APOSOR10376-1GEA 164 DKK
APOSOR10376-1G APOSOR10376-25G APOSOR10376-5G
4-Bromimidazol
4-Bromoimidazole
Formel: C₃H₃BrN₂
Smeltepunkt: 131…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047021
CAS-nummer: 2302-25-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III