2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR103663-1G OR103663-5G OR103663-10G
APOSOR103663-1GEA 785 DKK
APOSOR103663-1G APOSOR103663-5G APOSOR103663-10G
2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 24023-71-0