2-Bromimidazol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10366-10G OR10366-1G OR10366-5G
APOSOR10366-10GEA 1090 DKK
APOSOR10366-10G APOSOR10366-1G APOSOR10366-5G
2-Bromimidazol 98%
2-Bromoimidazole
Formel: C₃H₃BrN₂
Smeltepunkt: 197…200 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179526
CAS-nummer: 16681-56-4