6-Brom-1-hexanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromohexan-1-ol, Hexamethylene bromohydrin, 1-Bromo-6-hydroxyhexane
OR10365-5G OR10365-25G OR10365-100G
APOSOR10365-5GEA 164 DKK
APOSOR10365-5G APOSOR10365-25G APOSOR10365-100G
6-Brom-1-hexanol
6-Bromo-1-hexanol
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Molekylvægt: 181.07 g/mol
Kogepunkt: 105…106 °C/5mmHg
Massefylde: 1.384 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002983
CAS-nummer: 4286-55-9