2-Bromo-5-formylthiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
OR10364-5G OR10364-1G
APOSOR10364-5GEA 872 DKK
APOSOR10364-5G APOSOR10364-1G
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
2-Bromo-5-formylthiazole
Formel: C₄H₂BrNOS
Molekylvægt: 192.03 g/mol
Smeltepunkt: 92…96 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788567
CAS-nummer: 464192-28-7