4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR103635-1G OR103635-250MG
APOSOR103635-1GEA 3050 DKK
APOSOR103635-1G APOSOR103635-250MG
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407445
CAS-nummer: 216959-98-7