4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10362-100G OR10362-25G OR10362-5G
APOSOR10362-100GEA 1040 DKK
APOSOR10362-100G APOSOR10362-25G APOSOR10362-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₃BO₃
Smeltepunkt: 198…200 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01075705
CAS-nummer: 146631-00-7