Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1036-250MG OR1036-500MG
APOSOR1036-250MGEA 164 DKK
APOSOR1036-250MG APOSOR1036-500MG
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
Smeltepunkt: >210 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06742784
CAS-nummer: 59648-14-5