3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10358-1G OR10358-5G
APOSOR10358-1GEA 183 DKK
APOSOR10358-1G APOSOR10358-5G
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₄H₁₃BO₄
Smeltepunkt: 138…146 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179445
CAS-nummer: 380430-52-4