3-Benzyl-3H-imidazole-4-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10353-10G OR10353-1G OR10353-5G
APOSOR10353-10GEA 6800 DKK
APOSOR10353-10G APOSOR10353-1G APOSOR10353-5G
3-Benzyl-3H-imidazole-4-carbaldehyde 98%
3-Benzyl-3H-imidazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 46…49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179539
CAS-nummer: 85102-99-4