4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10338-1G OR10338-25G OR10338-5G
APOSOR10338-1GEA 218 DKK
APOSOR10338-1G APOSOR10338-25G APOSOR10338-5G
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formel: C₆H₉BClNO₂
Smeltepunkt: 141…143 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03001333
CAS-nummer: 80460-73-7