3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10337-1G OR10337-5G OR10337-25G
APOSOR10337-1GEA 164 DKK
APOSOR10337-1G APOSOR10337-5G APOSOR10337-25G
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formel: C₆H₉BClNO₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191748
CAS-nummer: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4