4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
OR10330-1G OR10330-250MG
APOSOR10330-1GEA 327 DKK
APOSOR10330-1G APOSOR10330-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₁BClNO₂
Molekylvægt: 187.43 g/mol
Smeltepunkt: 240…250 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01632199
CAS-nummer: 75705-21-4