2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1033-1G OR1033-5G OR1033-10G
APOSOR1033-1GEA 1110 DKK
APOSOR1033-1G APOSOR1033-5G APOSOR1033-10G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline
Formel: C₁₂H₉N₃
Smeltepunkt: 182…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02579322
CAS-nummer: 439106-87-3