5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR103267-1G OR103267-5G OR103267-25G
APOSOR103267-1GEA 436 DKK
APOSOR103267-1G APOSOR103267-5G APOSOR103267-25G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00973833
CAS-nummer: 4058-91-7