(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10326-25G OR10326-5G OR10326-100G
APOSOR10326-25GEA 469 DKK
APOSOR10326-25G APOSOR10326-5G APOSOR10326-100G
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid
Formel: C₇H₈BNO₃
Smeltepunkt: 232…238 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03411948
CAS-nummer: 351422-73-6