4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10325-25G OR10325-5G OR10325-1G
APOSOR10325-25GEA 622 DKK
APOSOR10325-25G APOSOR10325-5G APOSOR10325-1G
4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BNO₃
Smeltepunkt: 229…234 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03411940
CAS-nummer: 123088-59-5