2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10324-1G OR10324-5G
APOSOR10324-1GEA 502 DKK
APOSOR10324-1G APOSOR10324-5G
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Formel: C₇H₈BNO₃
Smeltepunkt: 226…230 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179454
CAS-nummer: 380430-54-6