4-Amino-2-chlorpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR10317-100G
OR10317-500G
APOSOR10317-100GEA
458
DKK
APOSOR10317-100G
APOSOR10317-500G
4-Amino-2-chlorpyridin
4-Amino-2-chloropyridine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Smeltepunkt: 90…94 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00060089 CAS-nummer: 14432-12-3 EINECS: 238-403-0 |