2,2,2-Trichloroethyl acrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR10304-25G OR10304-5G
APOSOR10304-25GEA 3730 DKK
APOSOR10304-25G APOSOR10304-5G
2,2,2-Trichloroethyl acrylate
2,2,2-Trichloroethyl acrylate
Formel: C₅H₅Cl₃O₂
Kogepunkt: 31,5 °C/0.5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038361
CAS-nummer: 44925-09-9