2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-Dichlorothiazole-5-carbaldehyde
OR103038-1G OR103038-5G OR103038-25G
APOSOR103038-1GEA 806 DKK
APOSOR103038-1G APOSOR103038-5G APOSOR103038-25G
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde
Formel: C₄HCl₂NOS
Molekylvægt: 182.03 g/mol
Kogepunkt: 180 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 47…53 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793013
CAS-nummer: 92972-48-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III