5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR102961-1G OR102961-5G OR102961-500MG
APOSOR102961-1GEA 2030 DKK
APOSOR102961-1G APOSOR102961-5G APOSOR102961-500MG
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₈O₂S
Smeltepunkt: 200…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01860021
CAS-nummer: 40133-06-0