(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR102929-1G OR102929-5G
APOSOR102929-1GEA 164 DKK
APOSOR102929-1G APOSOR102929-5G
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₂S₂
Smeltepunkt: 159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00227391
CAS-nummer: 6295-57-4
EINECS: 228-565-0