5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR102840-1G OR102840-25G OR102840-5G
APOSOR102840-1GEA 186 DKK
APOSOR102840-1G APOSOR102840-25G APOSOR102840-5G
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅NO₅
Smeltepunkt: 279…284 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060513
CAS-nummer: 10242-12-3