1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1027-1G OR1027-5G
APOSOR1027-1GEA 3550 DKK
APOSOR1027-1G APOSOR1027-5G
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06801138
CAS-nummer: 49850-62-6