Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1022-10G OR1022-1G OR1022-5G
APOSOR1022-10GEA 9330 DKK
APOSOR1022-10G APOSOR1022-1G APOSOR1022-5G
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one 95+%
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one
Formel: C₆H₅N₃O
Smeltepunkt: 280…281 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06800801
CAS-nummer: 849035-92-3