Indole-3-acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1H-Indol-3-yl)acetamide
OR10210-100G OR10210-25G OR10210-5G
APOSOR10210-100GEA 719 DKK
APOSOR10210-100G APOSOR10210-25G APOSOR10210-5G
Indole-3-acetamide
Indole-3-acetamide
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005641
CAS-nummer: 879-37-8
EINECS: 212-904-4