5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10207-25G OR10207-100G
APOSOR10207-25GEA 1290 DKK
APOSOR10207-25G APOSOR10207-100G
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Formel: C₁₁H₁₂ClN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00126966
CAS-nummer: 25981-83-3