5-Chlorindol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10199-25G OR10199-5G OR10199-10G
APOSOR10199-25GEA 589 DKK
APOSOR10199-25G APOSOR10199-5G APOSOR10199-10G
5-Chlorindol 97%
5-Chloroindole
Formel: C₈H₆ClN
Smeltepunkt: 69…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005672
CAS-nummer: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9