Indol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1H-Indole
OR10189-100G OR10189-25G OR10189-500G
APOSOR10189-100GEA 327 DKK
APOSOR10189-100G APOSOR10189-25G APOSOR10189-500G
Indol
Indole
Formel: C₈H₇N
Kogepunkt: 253…254 °C
Smeltepunkt: 52…54 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 121 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005607
CAS-nummer: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III