Ethyl indol-2-carboxylat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
OR10188-25G OR10188-5G
APOSOR10188-25GEA 186 DKK
APOSOR10188-25G APOSOR10188-5G
Ethyl indol-2-carboxylat 98%
Ethyl indol-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 122…125 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005609
CAS-nummer: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4