5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10185-25G OR10185-5G
APOSOR10185-25GEA 818 DKK
APOSOR10185-25G APOSOR10185-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C10H9NO2
Smeltepunkt: 179…184 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005623
CAS-nummer: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5